Learn More
CYRPTIC/CFC1 Antibody (MM0205-8D12), Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Codice prodotto. 18003066 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18003066 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18003066 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP212209AF488
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CYRPTIC/CFC1 Monoclonal specifically detects CYRPTIC/CFC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CYRPTIC/CFC1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone MM0205-8D12
Coniugato Alexa Fluor 488
Diluizione Western Blot
Formulazione 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias gene CFC1B, cripto, FRL-1, cryptic family 1, Cryptic family protein 1, cryptic protein, CRYPTICFLJ77897, HTX2MGC133213
Simboli geni CFC1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant CYRPTIC/CFC1
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55997
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus