Learn More
Cystamine Dihydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10520191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10520191 100 g Plastic bottle 100g
10500191 25 g Plastic bottle 25g
10359283 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10520191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111771000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-17-7 | C4H12N2S2·2HCl | 225.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-17-7
Formula molecolare C4H12N2S2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 225.2
Numero MDL MFCD00012905
InChI Key YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC Name 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cystamine dihydrochloride
Punto di fusione 220°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare S2(CH2CH2NH2)2·2HCl
Quantità 100 g
Beilstein 04, 287
Indice di Merck 15, 2773
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone,ethanol
Peso formulazione 225.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cystamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.