Specifica
| Materiale o nome chimico | Cystamine dihydrochloride |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | min. 97.0% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 225.2 |
| Forma fisica | Powder |