Learn More
Cystamine dihydrochloride, min. 97.0%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11467540 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11467540 25 g
11447540 1 g
11457540 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467540 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210049225
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 56-17-7
Formula molecolare C4H14Cl2N2S2
Molecular Weight (g/mol) 225.19
InChI Key YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC Name 2-(2-aminoethyldisulfanyl)ethanamine;dihydrochloride
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cystamine dihydrochloride
Colore White
Intervallo percentuale saggio min. 97.0%
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.2
Forma fisica Powder