Learn More
Cystatin A Antibody (CPTC-CSTA-1), PE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620757 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620757 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620757 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308498PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cystatin A Monoclonal antibody specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cystatin A
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CPTC-CSTA-1
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Cystatin A protein (Uniprot: P01040)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1475
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2c κ
Linea di prodotti Novus