Learn More
Cysteamine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16490668 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY77591
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Cysteamine hydrochloride (2-Aminoethanethiol hydrochloride) is an orally active agent for the treatment of nephropathic cystinosis and an antioxidant.
Specifica
Materiale o nome chimico Cysteamine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 156-57-0
Colore White
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H8ClNS
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo 2-Aminoethanethiol hydrochloride2-Mercaptoethylamine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (2200.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (440.10 mM)
SMILES SCCN.Cl
Molecular Weight (g/mol) 113.61
Peso formulazione 113.61
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only