missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Molecular Weight: 113.61 Da
- Purity: >98%
- Form: Solid
- Composition: 100% Mercaptamine hydrochloride
- Key Attributes: Degradation product of cystine; exhibits various pharmacological activities; effective against cystinosis; acts as an antitumor agent; active in vivo
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% mercaptamine hydrochloride |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | Cystine |
| Formulazione | 100% Mercaptamine hydrochloride |
| Quantità | 100 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pharmacological research, Cystinosis treatment, Antitumor study |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?