Learn More
MedChemExpress Cytarabine hydrochloride
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 279.68 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 95.0% |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (178.78 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 69-74-9 |
| Sinonimo | Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride∣ Cytosine Arabinoside hydrochloride∣ Ara-C hydrochloride |