Learn More
Cytarabine, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cytarabine |
| CAS | 147-94-4 |
| Nomi componenti o analita | Cytarabine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H13 N3 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cytarabine, 4-amino-1-beta-d-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O |
| Vedi altri risultati |