Learn More
Cytarabine, MedChemExpress
Descrizione
Cytarabine, a nucleoside analog, causes S phase cell cycle arrest and inhibits DNA polymerase. Cytarabine inhibits DNA synthesis with an IC50 of 16 nM. Cytarabine has antiviral effects against HSV. Cytarabine shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cytarabine |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 147-94-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H13N3O5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Cytosine β-D-arabinofuranoside Cytosine Arabinoside Ara-C |
| Informazioni di solubilità | H2O : 48 mg/mL (197.35 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 17.3 mg/mL (71.13 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only