Learn More
Tocris Bioscience™ Cytarabine
Description
Nucleoside analog of deoxycytidine; inhibits DNA replication by incorporating into DNA (IC50 = 0.04 μM in L1210 and CEM cell lines). Displays no inhibitory effects on RNA synthesis. Causes S phase cell cycle arrest in ML-1 cell lines; cytotoxic in L5817Y leukemia cells. Antineoplastic and antileukemic agent.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | Cytarabine |
| CAS | 147-94-4 |
| Quantità | 50 mg |
| Formula molecolare | C9H13N3O5 |
| Peso formulazione | 243.22 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 243.219 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?