Learn More
MedChemExpress Cytidine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 243.22 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 98.78% |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (205.58 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (205.58 mM∣Need ultrasonic) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 65-46-3 |
| Sinonimo | Cytosine β-D-riboside∣ Cytosine-1-β-D-ribofuranoside |