Learn More
Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30137569
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137569 5 g 5g
30006370 1 g 1g
30004911 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137569 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9983235G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51855-98-2
Formula molecolare C9H15N3O11P2 . xNa
Molecular Weight (g/mol) 447.14
Sinonimo CDP Sodium Salt
IUPAC Name disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] hydrogen phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytidine-5-diphosphate Sodium Salt
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H15N3O11P2.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
Peso formulazione 425.0001