Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidine-5'-monophosphate disodium salt, 99+%
Codice prodotto. 15495619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495619 1 g 1g
15405629 5 g 5g
15415629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495619 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J63376.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6757-06-8 | C9H12N3Na2O8P | 367.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6757-06-8
Formula molecolare C9H12N3Na2O8P
Molecular Weight (g/mol) 367.16
Numero MDL MFCD00150830
InChI Key INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Sinonimo cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
IUPAC Name disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 367.16
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Crystalline Powder