Learn More
Cytidine, free base, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493420 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493420 100 g
11473420 5 g
11483420 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493420 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210145980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-01-2027
CAS: 65-46-3 | Formula: C9H13N3O5 | Weight: 243.22 g/mol
Identificatori chimici
CAS 65-46-3
Formula molecolare C9H13N3O5
Molecular Weight (g/mol) 243.22
InChI Key UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC Name 4-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytidine, free base
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Quantità 100 g
Peso formulazione 243.22
Percent Purity 99.8%
Grado Not Available
Forma fisica Crystalline Powder