Learn More
Cytidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cytidine |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 243.0855 |