Learn More
MedChemExpress Cytochalasin B
Codice prodotto. 16491649
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491649 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491649 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY16928
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
MedChemExpress Cytochalasin B is a cell-permeable mycotoxin binding to the barbed end of actin filaments, disrupting the formation of actin polymers, with Kd value of 1.4-2.2 nM for F-actin.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 479.61 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 14930-96-2
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Phomin
Bersaglio Arp2/3 Complex
Quantità 1 mg