Learn More
Cytochalasin B, >99%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11490982 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490982 5 mg -
11480982 1 mg -
11400992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490982 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219511905
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 14930-96-2
Formula molecolare C29H37NO5
Molecular Weight (g/mol) 479.62
Numero MDL MFCD00077704
InChI Key GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC Name 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifica
Materiale o nome chimico Cytochalasin B
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Quantità 5 mg
Peso formulazione 479.6
Percent Purity >99%
Forma fisica Powder