Learn More
Cytochalasin B
Codice prodotto. 15456849
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456849 5 mg 5mg
15466849 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456849 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65342.#0
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
An actin-disrupting agent | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479.62 g/mol
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
Solubility
Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14930-96-2
Formula molecolare C29H37NO5
Molecular Weight (g/mol) 479.62
Numero MDL MFCD00077704
InChI Key GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC Name 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifica
Materiale o nome chimico Cytochalasin B
Punto di fusione 218°C to 221°C
Colore White
Odore Odorless
Quantità 5 mg
Numero UN UN1544
Beilstein 1096207
Indice di Merck 14,2790
Informazioni di solubilità Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Peso formulazione 479.61
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cytochalasin B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cytochalasin B