Learn More
BTX™ Cuvetta per elettroporazione CytoGo™ sottoposta a test di carica batterica
Descrizione
Con le cuvette per elettroporazione tracciabili BTX Cuvettes Plus CytoGo, potrete portare avanti con sicurezza la ricerca, lo sviluppo e la produzione terapeutici, garantendo uniformità, conformità e riproducibilità in ogni fase.
- Disponibili nei formati con spazio di 1 mm, 2 mm e 4 mm per supportare condizioni di elettroporazione controllate e riproducibili su un'ampia gamma di tipi di cellule rilevanti per la terapia cellulare
- Progettate per supportare intensità di campo elettrico fino a 25 kV/cm
- Ogni cuvetta è sterile, monouso e testata per citotossine ed endotossine
- Un codice QR su ogni cuvetta garantisce la tracciabilità di ogni esperimento di elettroporazione
Disponibili in confezioni da 50 pezzi, le cuvette Cuvettes Plus CytoGo garantiscono la completa tracciabilità delle materie prime, dei lotti di produzione e di sterilizzazione e sono testate per bassi livelli di citotossicità ed endotossine, supportando un affidabile scale-up dallo sviluppo alla produzione
Specifica
Specifica
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Electroporation Cuvette |
| Monouso | Single-use |
| Capacità (sistema metrico) | 20 to 90 μL |
| Materiale | Polycarbonate, Polished Aluminum |
| Quantità | 50 Pk. |
| Width (Metric) Gap | 1 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Electroporator |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing |