Learn More
Cytokeratin 10 Mouse, Clone: KRT10/844 + KRT10/1275, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3858-MSM6-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940358
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Cytokeratin 10
Cytoplasmic
KRT10/844 + KRT10/1275
Unconjugated
NP_000412
Mouse
56.5kDa
Protein A/G Purified
RUO
3858
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
KRT10
Recombinant human KRT10 protein
A431, HeLa, MCF7 cells. Esophagus or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.