Learn More
Cytokeratin 16 Antibody (LL025), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18612088 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612088 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612088 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308684PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    956.94€
    835.80€ / 0.1mL
    Risparmia 121.14€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cytokeratin 16
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone LL025
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK
Specie ospite Mouse
Immunogeno A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3868
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus