Descrizione
Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigene | Cytokeratin 17 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | KRT17/4604 |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |