Learn More
Cytokeratin 17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Cytokeratin 17 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898514
|
Proteintech
18502-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888514
|
Proteintech
18502-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes the type I intermediate filament chain keratin 17, expressed in nail bed, hair follicle, sebaceous glands, and other epidermal appendages. Mutations in this gene lead to Jackson-Lawler type pachyonychia congenita and steatocystoma multiplex.Specifica
Cytokeratin 17 | |
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q04695, Q6IFU8, Q9QWL7 | |
16667, 287702, 3872 | |
Cytokeratin 17 Fusion Protein Ag13351 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT17 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
39.1, CK 17, Cytokeratin 17, K17, keratin 17, KRT17, PC, PC2, PCHC1 | |
Krt17 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |