Learn More
Cytokeratin 18 Antibody (810811) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Codice prodotto. 30170936 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30170936 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30170936 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB7619JF525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.09€
    686.70€ / 0.1mL
    Risparmia 109.39€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 18 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cytokeratin 18
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 810811
Coniugato Janelia Fluor 525
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Specie ospite Mouse
Immunogeno E. coli-derived recombinant human Cytokeratin 18, Ala239-Asp397, Accession # P05783
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3875
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus