Learn More
Cytokeratin 19 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting procedures with Epredia™ Cytokeratin 19 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
167.28€ - 510.00€
Specifica
Antigene Cytokeratin 19 Ab-5
Clone RCK108
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12610437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-P0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12630437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-P1ABX
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12640437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-PABX
Concentrated 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12620437
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-P1
Concentrated 500 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12690427
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-P
Concentrated 1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12610447
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-1902-R7
Prediluted 7 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Cytokeratin 19 is a member of type I acidic subfamily of intermediate filaments. It is expressed in various human tissues except in liver. Keratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, antibody to keratin 19 is useful in the identification of liver metastasis.
Host Species: Mouse
Clone: RCK108
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Cytoskeleton preparation of T24 cells
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: LS174T and HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
Cytokeratin 19 Ab-5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
RCK108
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Cytoskeleton preparation of T24 cells