Learn More
Cytokeratin 19 Antibody (KRT19/1959R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607447 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607447 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607447 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308635APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cytokeratin 19
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone KRT19/1959R
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human full-length Cytokeratin 19 protein (Uniprot: P08727)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3880
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus