Learn More
Cytokeratin 2 Antibody Alexa Fluor™ Plus 488, R&D Systems™
Codice prodotto. 31985070 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31985070 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31985070 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321424AFP488
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cytokeratin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cytokeratin 2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor Plus 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CK-2e, Cytokeratin-2e, epidermal ichthyosis bullosa of Siemens, Epithelial keratin-2e, K2e, keratin 2, keratin 2A (epidermal ichthyosis bullosa of Siemens), keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal, Keratin-2 epidermis, keratin-2e, KRT2AMGC116967, KRT2EMGC116968, KRTE, Type-II keratin Kb2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Cytokeratin 2
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3849
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus