missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 5 Antibody (rKRT5/6969), PerCP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18654435 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18654435 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18654435 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320712PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 5 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cytokeratin 5
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rKRT5/6969
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 390-590) of human Cytokeratin 5 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3852
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.