Learn More
Cytokeratin 7, 8 Antibody (LDS65) - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603949 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.03mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603949 0.025 mL 0.03mL
18625316 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18603949 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2504590.025ml
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.15€
    242.55€ / 0.03mL
    Risparmia 48.60€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Cytokeratin 7, 8
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone LDS65
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Formulazione PBS
Alias gene CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7
Specie ospite Mouse
Immunogeno Cytoskeletons of the human urothelial RT4 cell line
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.025 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cellular Signaling
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3855
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus