Learn More
Cytokeratin 7 Mouse anti-Human, Clone: 2E1G5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Cytokeratin 7 |
---|---|
Clone | 2E1G5 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808405
|
Proteintech
66483-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898395
|
Proteintech
66483-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This antibody is specifically against KRT7.
Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).Specifica
Cytokeratin 7 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CK 7, CK7, Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7 | |
KRT7 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
2E1G5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P08729 | |
3855 | |
Cytokeratin 7 Fusion Protein ag7895 | |
Primary | |
-20°C | |
KRT7 |