missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, HMW Antibody (34BE12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30148220
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30148220 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30148220 Fornitore Novus Biologicals (Bio-Techne) N. del fornitore NBP234533CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin, HMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, HMW in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cytokeratin, HMW
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone 34BE12
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene CK-2P, cytokeratin 2, Cytokeratin-2P, HUMCYT2A, K2P, K76, keratin 76, keratin, type II cytoskeletal 2 oral, Keratin-76, KRT2Bcytokeratin-2P, KRT2Pkeratin 2p, KRT76, Type-II keratin Kb9
Specie ospite Mouse
Immunogeno Solubilized keratin extract from human stratum corneum
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 51350
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.