missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytomegalovirus IE Early Antigen Monoclonal Antibody (F88G)
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11524493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11524493 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11524493 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA17024

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-7024 detects the Cytomegalovirus. This antibody is specific for an immediate early antigen present early in the infectious cycle. MA1-7024 has been successfully used in immunofluorescence procedures. The MA1-7024 immunogen is Cytomegalovirus lysate.

Cytomegalovirus (CMV) is an opportunistic pathogen infecting lung, kidney, gut and other organs in situations where an individual is immunologically immature, such as the foetus and neonate. Infection also occurs in immunosuppressed patients e.g. transplant patients, patients undergoing chemotherapy and those with HIV infection. Cytomegalovirus is an enveloped double stranded DNA virus which in humans (HCMV) is commonly known as human herpesvirus 5 (HHV-5).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Cytomegalovirus IE Early Antigen
Applicazioni Immunocytochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone F88G
Concentrazione 0.1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias gene CMV
Specie ospite Mouse
Immunogeno Cytomegalovirus lysate.
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage 4°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.