Learn More
Novus Biologicals™ Cytomegalovirus Native Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 3.5 mg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Formulazione | Glycine buffered saline |
| Quantità | 1 mL |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias gene | CMV; HHV 5; HHV5; Human herpesvirus 5 |
| Research Category | Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites |
| Proteine | Cytomegalovirus |