Learn More
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 Tri-gas Incubator, 220 L, Electropolished Stainless Steel
Codice prodotto. 10331002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Controllo dell'ossigeno:
3 to 90%
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Controllo dell'ossigeno Dimensione della confezione
10331002 3 to 90% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10331002 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51011660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80085.00€
    72217.04€ / pezzi 1
    Risparmia 7867.96€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-06-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): 3 to 90%; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
Handle sensitive or infectious samples simply while maxmizing safety and protecting against contamination with the Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO2 Gassed Incubator.
Key Features:
  • Cytoperm™ 2 controls temperature, CO2 content and relative humidity levels
  • Convenient hot air disinfection at 180°C without the need for removing fittings or sensors
  • External water reservoir—no open water surface areas inside, effectively counteracting contamination
  • Air-jacket heating system maintains constant and stable temperatures on all interior surfaces
  • Six individually sealed glass doors minimize changes to the atmosphere during opening, shortens recovery times significantly and reduces contamination risk
  • Unique pyrolytic germ barrier sterilizes external humidity water prior to introduction into the culture chamber
  • Full humidity control and display
  • Constant environmental parameter monitoring
  • Thermal Conductivity (TC) CO2 sensor for excellent long-term stability and reliability
Compatible with:
  • Support frame, height 300mm (50031348)
  • Support frame, height 780mm (50029597)
  • Rack to stack two units (50053628)
  • Additional stainless-steel shelf, half width including two shelf supports (50029943)
  • Gas cylinder monitor with audible signal, 120/230 V 50/60 Hz (50046033)
  • CO2 cylinder pressure regulator (03429937)
  • N2 cylinder pressure regulator (03429942)
  • O2 cylinder pressure regulator (03429943)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 7.7 cu. ft.
Uscite dati RS232
Descrizione Single Tri-gas 220 L incubator, 3-90%, 230 V, 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 220 L
Materiale camera Acciaio inox elettrolucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Intervallo di concentrazione O2 3 to 90%
Controllo dell'ossigeno 3 to 90%
Umidità relativa 90%, Controllable
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 50°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Serbatoio umidità esterno
Dimensioni interne (L x P x A) 26.3 x 23.1 x 23 in. (66.9 x 60.7 x 58.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 33.7 x 36.2 x 30.5 in. (58.5 x 60.7 x 66.9 cm)
Peso (sistema imperiale) 235 lb.
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V