Learn More
Cytiva Cytopore 2
Codice prodotto. 11300002 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 g
Dimensione della confezione:
20g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11300002 20 g 20g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11300002 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17127101
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Descrizione Cytopore 2 Microcarriers
Da utilizzare con (applicazione) Principally designed for use in suspension culture systems for growth of adherent diploid cells requiring a higher surface charge, and the production of recombinant proteins
Trattamento superficiale Hydrophilic DEAE exchanger, positive charge
Materiale Cross-linked cotton cellulose
Dimensione delle particelle (sistema metrico) 230 μm, Spherical
Quantità 20 g