Learn More
Cytosine, 99+%
Codice prodotto. 10134080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10134080 5 g Bottiglia in vetro 5g
10442845 25 g Bottiglia in vetro 25g
15109213 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10134080 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-30-7
Formula molecolare C4H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 111.10
Numero MDL MFCD00006034
InChI Key OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Cytosine
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24,314
Indice di Merck 15,2792
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons
Spettrofotometria 98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis
IUPAC Name 6-amino-1H-pyrimidin-2-one
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder