Learn More
Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride, 99%, crystalline, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10173294 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10173294 1 g Bottiglia in vetro 1g
10021704 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10173294 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 227180010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69-74-9 | Molecular Formula: C9H14ClN3O5 | Molecular Weight: 279.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-74-9
Formula molecolare C9H14ClN3O5
Molecular Weight (g/mol) 279.68
Numero MDL MFCD00012839
InChI Key KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Sinonimo cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride
Punto di fusione 197.0°C to 198.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 10, 2778
Rotazione specifica +127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O))
IUPAC Name 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
Peso formulazione 279.67
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.