Learn More
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, 99%, crystalline, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 227180050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 69-74-9 Peso : 0.00500kg
Quantità | 5g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Identificatori chimici
69-74-9 | |
279.67 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N | |
134129637 | |
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl |
C9H13N3O5·HCl | |
MFCD00012839 | |
cytarabine hydrochloride | |
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride |
Specifica
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride | |
Glass bottle | |
White | |
5g | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00012839 | |
cytarabine hydrochloride | |
C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.Cl | |
279.67 | |
279.67 | |
99% |
Authentic | |
+127° to +133° (20°C, 589nm) ((c=0.7, H2O)) | |
197.0°C to 198.0°C | |
69-74-9 | |
C9H13N3O5·HCl | |
10, 2778 | |
KCURWTAZOZXKSJ-JCEIVDPDSA-N | |
4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride | |
134129637 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RMF - Research Use or Further Mfg