Learn More
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10696195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
5 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696195 5 g Amber Glass 5g
11483064 100 mg Amber Glass 100mg
10012954 500 mg Amber Glass 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10696195 Fornitore Fisher Bioreagents N. del fornitore BP25125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-74-9
Formula molecolare C9H14ClN3O5
Molecular Weight (g/mol) 279.68
Numero MDL MFCD00012839
InChI Key KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Sinonimo cytarabine hydrochloride
PubChem CID 134129637
IUPAC Name 4-amino-1-[(2S,3R,4S,5S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one;hydrochloride
SMILES Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride
Punto di fusione 185°C to 195°C
Colore White
Imballaggio Amber Glass
Quantità 5 g
Peso formulazione 279.7
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.