Learn More
Cytosine-β-D-arabinofuranoside Hydrochloride, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride inhibits incorporation of labeled thymidine into DNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 197°C |
| Color | White |
| Packaging | Amber Glass |
| Quantity | 100 mg |
| Formula Weight | 279.7 |
| Physical Form | Powder or Solid |
| Chemical Name or Material | Cytosine-β-D-Arabinofuranoside Hydrochloride |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cytosine beta-D-arabinofuranoside hydrochloride
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Reproductive toxicity Category 2
- Respiratory sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H361d-Suspected of damaging the unborn child.
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?