Learn More
Cytosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431248 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0626
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Cytosine is one of the four main bases found in DNA and RNA. Cytosine modifications exhibit circadian oscillations that are involved in epigenetic diversity and aging.
Specifica
Materiale o nome chimico Cytosine
CAS 71-30-7
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H5N3O
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (150.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=CC(N)=N1
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only