Learn More
Cytosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cytosine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| Peso formulazione | 111.0433 |
| Percent Purity | >95% |