Learn More
R&D Systems™ Cytosolic Sulfotransferase 1B1/SULT1B1 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18229770 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18229770 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18229770 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBL116604
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Cytosolic Sulfotransferase 1B1/SULT1B1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2353 and based on accession number NM_14465. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens sulfotransferase family, cytosolic, 1B, member 1 (SULT1B1), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Research Category metabolism
Protein State Native
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
For Research Use Only