Learn More
Tocris Bioscience™ Cytosporone B
Codice prodotto. 18788188
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18788188 50 mg 50mg
18727088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18788188 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 5459/50
High affinity Nur77 agonist
Cytosporone B is a naturally occurring Nur77 (NR4A1) agonist (Kd = 8.52 x 10-7 M). Induces apoptosis in gastric cancer cells in vitro. Increases blood glucose levels in fasting C57 mice and suppresses xenograft tumor growth. Also exhibits a potent antifibrotic effect in bleomycin-induced skin fibrosis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl 3,5-dihydroxy-2-(1-oxooctyl)-benzeneacetate
CAS 321661-62-5
Quantità 50 mg
Bersaglio Nuclear Receptor Agonists
Formula molecolare C18H26O5
Peso formulazione 322.4
Purezza >98%