Learn More
Cytosporone B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453946
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16453946 25 mg 25mg
16439268 10 mg -
16421688 5 mg 5mg
16414937 50 mg -
16400396 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16453946 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2148
MedChemExpress Cytosporone B (Csn-B; Dothiorelone G) is a naturally occurring nuclear orphan receptor Nur77/NR4A1 agonist with an EC50 of 0.278 nM.
Cytosporone B (Csn-B
Specifica
Materiale o nome chimico Cytosporone B
CAS 321661-62-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H26O5
Quantità 25 mg
Sinonimo Csn-B Dothiorelone G
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (310.17 mM)
SMILES O=C(OCC)CC1=CC(O)=CC(O)=C1C(CCCCCCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 322.4
Peso formulazione 322.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only