Learn More
Tocris Bioscience™ Cytosporone B
High affinity Nur77 agonist
Marca:  Tocris Bioscience™ 5459/10
Encompass
Codice prodotto. 15726856
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Cytosporone B is a naturally occurring Nur77 (NR4A1) agonist (Kd = 8.52 x 10-7 M). Induces apoptosis in gastric cancer cells in vitro. Increases blood glucose levels in fasting C57 mice and suppresses xenograft tumor growth. Also exhibits a potent antifibrotic effect in bleomycin-induced skin fibrosis in vivo.
Specifica
Specifica
Ethyl 3,5-dihydroxy-2-(1-oxooctyl)-benzeneacetate
321661-62-5
10 mg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni