missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CZC24832, MedChemExpress

Codice prodotto. 16466428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16466428 10 mg 10mg
16469017 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16466428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15294

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.

CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico CZC24832
CAS 1159824-67-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H17FN6O2S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Molecular Weight (g/mol) 364.4
Peso formulazione 364.4
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.