Learn More
CZC24832, MedChemExpress
Codice prodotto. 16469017
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16469017 5 mg 5mg
16466428 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16469017 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15294
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico CZC24832
CAS 1159824-67-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H17FN6O2S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Molecular Weight (g/mol) 364.4
Peso formulazione 364.4
Percent Purity 99.35%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only