Learn More
D(+)-10-Camphorsulfonic acid, 99%
Codice prodotto. 10386310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10386310 100 g Plastic bottle 100g
10030610 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386310 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108221000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3144-16-9 | C10H15O4S | 231.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3144-16-9
Formula molecolare C10H15O4S
Molecular Weight (g/mol) 231.29
Numero MDL MFCD00064157,MFCD00074827
InChI Key MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Sinonimo 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, r-camphorsulfonic acid, unii-9tlz01s15l, d-+-10-camphorsulfonic acid, d-+-camphor-10-sulfonic acid, dl-10-camphorsulfonic acid, camphor-10-sulfonic acid, camphersulfosaeure german, d-camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 65617
ChEBI CHEBI:55403
IUPAC Name [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS([O-])(=O)=O)C(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione >190.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 2% max. (1 g, 105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 11,IV,642
Fieser 01,108; 02,58; 04,68; 13,62; 14,71; 16,58
Indice di Merck 15, 1736
Rotazione specifica + 22.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether,very soluble in ethanol
Peso formulazione 232.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D(+)-10-Camphorsulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.